Sporenstreifen, Sportrol™
Lieferant: CROSSTEX
DS-100 STN-062 STS-062 BG-105 BG-106 BS-106 PM-106
489-0077EA 125 EUR
489-0077 489-0076 489-0096 NAMSBG-105 NAMSBG-106 NAMSBS-106 NAMSPM-106
Sporenstreifen, Sportrol™
Sterilisationsindikatoren
Zur Validierung von Sterilisationszyklen werden biologische Sterilisationsindikatoren eingesetzt. Diese werden durch Beimpfung von Papierstreifen mit Sporensuspensionen einer zertifizierten Population und Resistenz hergestellt.  
  • Die Standard-Sporenstreifen und die kombinierten Sporenstreifen sind 7×38 mm groß.
  • Die Mini-Sporenstreifen sind 2×10 mm groß und passen somit auch in kleine Bereiche von Geräten, für die Sporenstreifen in Standardgröße ungeeignet sind, z. B. in Spritzenkolben, Schläuche oder unter Verschlüsse.
  • Sämtliche Sporenstreifen haben bei Lagerung unter den angegebenen Bedingungen eine Haltbarkeit von 24 Monaten, mit Ausnahme der Streifen 489-0081 und 489-0096 für Geobacillus stearothermophilus (18 Monate).
Meet USP and ISO 11128-1 standards.
Zertifizierungen: Entsprechen USP und ISO 11138-1.
Bestellinformation: Die Sporenstreifen werden in Packungen zu je 100 Stück geliefert und sind einzeln in Pergament-Umschlägen verpackt. Im Lieferumfang enthalten sind eine Gebrauchsanweisung sowie Angaben zur zertifizierten Population, D-Wert, Z-Wert, Überlebens-/Abtötungsdaten und Verfallsdatum.