Reagenzglas- und Röhrchengestelle
Lieferant: KARTELL
1175 1177 1179
212-6201EA 18.8 EUR
212-6201 212-6202 212-6203
Reagenzglas- und Röhrchengestelle
Gestelle Reagenzglasgestelle
PS, geschäumt, weiß.
  • Gute chemische Beständigkeit
  • Temperaturbeständig bis 71 °C
  • Extrem leicht, stapelbar, mit Fingeraussparungen für leichtes Hochheben
Ideal für große Mengen von Reagenz- und Probenröhrchen. Die Bohrungen sind tief genug, um Röhrchen, Vials etc . sicher und gerade zu halten. Das Modell 212-6201 ist speziell für die Aufnahme von Reaktionsgefäßen 1,5 ml geeignet.