Überbrillen, Squale
Lieferant: Bollé Safety
SQUPSI SQUWPCC5
111-0387EA 10 EUR
111-0387 BOLESQUWPCC5
Überbrillen, Squale
Schutzbrillen
Überbrillen (OTG) bieten hervorragenden Schutz für Träger von Korrekturbrillen. Mit verstellbarer Kordel geliefert.
  • Verstellbare Bügellängen
  • Mit gebogener Sichtscheibe, Oberkanten- und Seitenschutz
  • Indirekte Belüftung
Gewicht: 43 g
Zertifizierungen: EN 166, EN 170