Schutzbrillen, Silium
Lieferant: Bollé Safety
SILPSI SILPSF
111-0121EA 25.1 EUR
111-0121 111-1646
Schutzbrillen, Silium
Schutzbrillen
Die schlichte und attraktive Schutzbrille verfügt über einen nickelfreien Metallrahmen und eine gebogene Sichtscheibe.
  • Mit flexiblen Bügeln, die bis zu 160% abgewinkelt werden können, Bügelpolsterung für einen druckfreien Sitz
  • Flexibel anpassbarer Nasensteg für extra Komfort
Gewicht: 34 g
EN 166, EN 170
Zertifizierungen: EN 166, EN 170