Schutzbrillen, uvex i-vo
Lieferant: UVEX
9160.065 9160.076 9160.265 9160.275 9160.520 9160.285 9160.120
111-8011EA 35.8 EUR
111-8011 111-8010 111-0144 111-1202 111-1215 111-1574 111-2300
Schutzbrillen, uvex i-vo
Schutzbrillen
Diese modernen Bügelbrillen bestehen aus einer neuartigen Duo-Komponenten-Konstruktion aus Hart- und Weichmaterialen. Sie vereinen optimale Schutzfunktion und Passform mit maximalem Tragekomfort.
  • Hoher Schutz gegen mechanische und optische Gefährdung durch hochschlagzähe Polycarbonatscheibe
  • Indirekte Belüftung für maximale Beschlagfreiheit und erhöhte Sicherheit
  • Bügelneigung und -länge sind individuell verstellbar und sorgen für einen bequemen und sicheren Sitz
Gewicht: 51 g
EN 166-168, EN 170; (EN 172: Anti-UV 5-2,5); 1F
Zertifizierungen: EN 166, EN 170; (EN 172: Anti-UV 5-2.5); 1F