Mikrodoppelspatel
Lieferant: BOCHEM
3053 3047 3046 3057
231-1278EA 41.9 EUR
231-1278 231-1274 231-1273 231-1279
Mikrodoppelspatel
Spatel
Nickel. Universalspatel für eine Vielzahl von Verwendungen.
  • Mit rundem Stiel, einem flachen und einem abgerundeten Spatelende
  • Gerade Form
  • Sehr gute Temperaturbeständigkeit, autoklavierbar
  • Gute Chemikalienbeständigkeit