Mikro-Pulverspatel
Lieferant: RSG
532.004 532.003
231-0235EA 85.8 EUR
231-0235 231-0402
Mikro-Pulverspatel
Spatel
Edelstahl 18/10, antimagnetisch.
  • Mit sechseckigem Griff für leichtere Handhabung
  • Sehr gute Temperaturbeständigkeit, autoklavierbar
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Schnelle und einfache Reinigung