Löffelspatel, breite Form
Lieferant: NICKEL ELECTRO
2003 2004 2001 2002
231-0076EA 28.5 EUR
231-0076 231-0077 231-0156 231-0075
Löffelspatel, breite Form
Spatel
Nickel (99,6%).
  • Ein Ende ist flach, das andere Ende ist löffelförmig
  • Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
  • Sehr gute Temperaturbeständigkeit
  • Glatte Oberflächen für einfache und schnelle Reinigung