Mikro-Pulverspatel
Lieferant: RSG
373.150 374.150 376.130 376.150 376.185 376.210 374.130 373.210 377.150 374.185 375.150
231-0425EA 39.6 EUR
231-0425 231-1412 231-2321 231-2322 231-2323 231-2324 231-0427 231-0426 231-0430 231-0428 231-0429
Mikro-Pulverspatel
Spatel
Edelstahl. Antimagnetischer, sehr flexibler Mikro-Pulverspatel.
  • Mit Rundstiel, ein flaches und ein abgerundetes löffelförmiges Spatelende
  • Gerade Form
  • Sehr gute Temperaturbeständigkeit, autoklavierbar
  • Gute Chemikalienbeständigkeit