ESD-Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, Anatom, 2626
Lieferant: Abeba
2626/46 2626/47 2626/36 2626/37 2626/38 2626/39 2626/40 2626/41 2626/42 2626/43 2626/44 2626/45 2626/48 2626/52 2626/49 2626/50 2626/51
114-2124EA 111 EUR
114-2124 114-2125 114-2114 114-2115 114-2116 114-2117 114-2118 114-2119 114-2120 114-2121 114-2122 114-2123 ABEB2626/48 ABEB2626/52 ABEB2626/49 ABEB2626/50 ABEB2626/51
ESD-Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, Anatom, 2626
Schuhe und Stiefel
ESD-Schuh mit Obermaterial aus Mikrofaser, reflektierendem Material, und einer kraftstoffbeständigen PU-Laufsohle mit hoher Rutschfestigkeit und einem selbstreinigenden Profil.
  • Schweißabsorbierendes Spezialfutter mit Silberfasern
  • Austauschbare acc Wave Einlegesohle, orthopädische Einlegesohlen möglich
  • Asymmetrische Ferse und Flexzone für eine natürliche Lagerung und Bewegung des Fußes
  • TPU-Torsionsgelenk, Senkfußeinlage und hohe Stabilität
  • Stoßdämpfende PU-Zwischensohle
  • Sanitized® behandelt, um Gerüche und Bakterien zu reduzieren
  • Stahlkappe (200 J)
  • Waschbar bei 30 °C
Für hygienisch anspruchsvolle Bereiche.
Farbe: Weiß
Zertifizierungen: EN 61340 (ESD); DGUV 112-191; HACCP; EN ISO 20345:2011; S1, SRC.