Verschlussfolie, selbstklebend für Lumineszenzmessung
Lieferant: Brand
701372 701374
391-0701EA 53.3 EUR
391-0701 391-0702
Verschlussfolie, selbstklebend für Lumineszenzmessung
Versiegelungen und Dichtungen Mikrotiterplatten-Dichtungen
Vinyl, weiß. Lichtreflektierend. Temperaturbereich: −40 °C bis +80 °C.