PCR-Verschlussfolien (selbstklebend)
Lieferant: Simport Scientific
T329-1 T329-2 T329-5
293-1401EA 142 EUR
293-1401 293-1402 293-1405
PCR-Verschlussfolien (selbstklebend)
Versiegeln Mikrotiterplatten-Dichtungen
Transparente, selbstklebenden Verschlussfolien sind ideal geeignet um Kreuzkontamination und/oder Verschütten in PCR-Anwendungen zu reduzieren. 
  • Thermostable and functional from −70 to +95 °C
  • Choice of sterile or non sterile
Aluminium-Versiegelungsfolie eignet sich sowohl für die manuelle Versiegelung bei PCR-Arbeiten als auch für Anwendungen mit hohem Durchsatz. Durchstechbar mit einer Pipettenspitze für einfachen Zugang zur Probe. Die selbstklebende Rückseite erleichtert das Anbringen. Temperaturbeständig von –80 bis +120 °C. Es wird empfohlen, die Folie mit der speziell entwickelten Gummiwalze aufzutragen, um eine perfekte Haftung zu gewährleisten und die Gefahr der Verdunstung auszuschließen.