Messschaufeln
Lieferant: Brand
139125 139120 139130 139115 139135
231-0338EA 25.2 EUR
231-0338 231-0337 231-0120 231-0336 231-0339
Messschaufeln
Schaufeln
PP, weiß. Mit flachem, abgeschrägtem Ende und verstärktem Griff.
  • Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
  • Das Volumen der Schaufel ist gut sichtbar im Griff eingeprägt