Schaufeln
Lieferant: USBECK Laborgeräte
3720 3721 3722 3724 3725 3726 3727 3723
231-0323EA 3.5 EUR
231-0323 231-0324 231-0325 USBE3724 USBE3725 USBE3726 USBE3727 USBE3723
Schaufeln
Schaufeln
Aluminium, glatt. Zur Entnahme oder Dosierung von Pulvern, Granulaten oder Pasten.
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Sehr gute Temperaturbeständigkeit
  • Leicht, robust und handlich