Messschaufeln
Lieferant: Brand
139040 139035
231-0114EA 57 EUR
231-0114 231-0331
Messschaufeln
Schaufeln
HDPE, naturfarben. Mit flachem, abgeschrägtem Ende.
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Gute Temperaturbeständigkeit
  • Robuste Ausführung