Messschaufeln
Lieferant: KARTELL
1059 1058 1060 1062 1057 1063 1064
KART1059EA 64.5 EUR
KART1059 231-0067 231-0068 231-0069 231-0066 231-0070 231-0071
Messschaufeln
Schaufeln
PP, weiß. Mit flachen, abgeschrägten Enden und verstärktem Griff.
  • Sehr gute Chemikalienbeständigkeit, unzerbrechlich
  • Temperaturbeständig bis 130 °C, autoklavierbar
  • Das Volumen der Schaufel ist gut sichtbar im Griff eingeprägt