Skalpelle
Lieferant: SLG Kunststoff
393916 394173 394235 394035
233-5091EA 163 EUR
233-5091 233-5092 233-5093 233-5094
Skalpelle
Skalpelle Skalpelle, komplett
Besonders hochwertiges und langlebiges Hartkeramikmaterial für dauerhafte, besondere Schärfe. Ohne Metallteile, somit u.a. auch ideal geeignet für die Spurenanalytik. Superleichter, stabiler, ergonomisch geformter Griff für sicheres und einfaches Handling.
  • Antimagnetisch, antistatisch, korrosionsfrei, spülmaschinenfest, chemisch beständig gegen aggressive Medien
  • Äußerst hitzebeständig, kaum wärmeleitend
  • Nachschleifen ist nicht erforderlich