Knochenscheren
Lieferant: MURRAY S
D631/01 D632/01
233-0010EA 68.1 EUR
233-0010 233-0160
Knochenscheren
Knochenschneider und Rongeure
Karbonstahl, vernickelt. Mit Federgriffen und Verschlussklemme.
  • Sehr gute Hitzebeständigkeit
  • Einfache Reinigung
  • Leichte und sichere Handhabung