Laborstative
Lieferant: KARTELL
266 267
241-3215EA 177 EUR
241-3215 241-3216
Laborstative
Stative
PP-Stativplatten mit Stativstäben aus verchromtem Stahl. Ideal zur Verwendung als Büretten- Trichter- oder Scheidetrichterstativ. Nicht zu empfehlen für größere Belastungen.
  • Die Stativstäbe 250 mm lang, 12 mm Ø können zum Erreichen der gewünschten Höhe miteinander verschraubt werden
  • Modell A: Stativplatte 300×150×15 mm mit zentraler Bohrung
  • Modell B: Stativplatte 300×150×15 mm mit Bohrung an der Stirnseite
Bestellinformation: Jede Packung enthält zwei Stativstäbe mit einer Größe von 250×12 mm. Weitere Stativstäbe können separat bestellt werden.