Ständer für Reagenz- und Probenröhrchen, schwimmend
Lieferant: HEATHROW
HS2165C HS2165B HS2165A
212-9125EA 25 EUR
212-9125 212-9126 212-9127
Ständer für Reagenz- und Probenröhrchen, schwimmend
Gestelle Reagenzglasgestelle
Polyschaum, farbig.
  • Schwimmfähig: Schwimmen beladen an der Badoberfläche und verhindern ein Aufschwimmen der eingehängten Gefäße
  • Unterschiedliche geometrische Formen ermöglichen eine individuelle und gut sortierbare Anordnung im Wasserbad
  • Mit Griffen zum einfachen Einsetzen bzw. Entnehmen
Zur Temperierung von Reagenz- und Probenröhrchen, Zentrifugengläsern und Reaktionsgefäßen in Wasserbädern.