Reagenzglas-, Röhrchen- und Abtropfgestelle, Nalgene®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
5977-0013 5977-0017 5977-0313 5977-0317
211-7211EA 42.9 EUR
211-7211 211-7221 211-7214 211-7224
Reagenzglas-, Röhrchen- und Abtropfgestelle, Nalgene®
Gestelle Reagenzglasgestelle
PP, verstärkt.
  • Temperaturbeständig bis 135 °C, autoklavierbar
  • Kein Aufschwimmen im Wasserbad
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
Stabgestelle sind hervorragend geeignet für die Aufnahme von Probenröhrchen, Reaktionsgefäße und Reagenzgläser. Die Gestelle können auch als Trockengestelle für Elektrophorese- und Chromatographieplatten und für Vielzahl weiterer Röhrchen verwendet werden. Dazu werden die Röhrchen einfach gedreht und auf die Stäbe gesteckt.