Gestelle für Zentrifugenröhrchen, Poxygrid®
Lieferant: Bel-Art Products, a Part of SP
F187940000 F187940001 F187940002
525-9101EA 115 EUR
525-9101 525-9102 525-9134
Gestelle für Zentrifugenröhrchen, Poxygrid®
Gestelle Reagenzglasgestelle
Epoxy-beschichteter Stahldraht, autoklavierbar.
  • Für konische Zentrifugenflaschen geeignet
  • Untere Schienen halten die Spitze der Flasche
Bohrung Ø: 30 mm, für 525-9100: 18 mm