HPTLC- und GLP-Platten, Kieselgel 60, unmodifizierte Schichten, Glas hinterlegt
Lieferant: Merck
1.05616.0001 1.05628.0001 1.05629.0001 1.05631.0001 1.05633.0001 1.05641.0001 1.05642.0001 1.11764.0001 1.12363.0001 1.13187.0001 1.13727.0001 1.13728.0001 1.13748.0001 1.15498.0001 1.15552.0001 1.15696.0001 1.05648.0001 1.05649.0001 1.15534.0001
1.05616.0001EA 194 EUR
1.05616.0001 1.05628.0001 1.05629.0001 1.05631.0001 1.05633.0001 1.05641.0001 1.05642.0001 1.11764.0001 1.12363.0001 1.13187.0001 1.13727.0001 1.13728.0001 1.13748.0001 1.15498.0001 1.15552.0001 1.15696.0001 1.05648.0001 1.05649.0001 1.15534.0001
HPTLC- und GLP-Platten, Kieselgel 60, unmodifizierte Schichten, Glas hinterlegt
TLC-Platten
TLC-Platten, unmodifiziertes Kieselgel 60
Diese Plattenreihe verwendet ein optimiertes Merck Kieselgel 60 mit einer Partikelgröße von nur 5 bis 6 µm, das in einer höheren Fülldichte sowie einer glatteren Oberfläche und somit in einer geringeren Bandendiffusion resultiert. Mit 0,1 bis 0,5 µl wird eine geringere Probenmenge als bei der klassischen TLC benötigt.
  • Schnellere Analysen, nur 3 bis 20 Minuten für optimale Trennungen
  • 5- bis 10-fach höhere Empfindlichkeit im Vergleich zur klassischen TLC
  • Extra dünne (100 µm) HPTLC-Platten für automatisierte Mehrfachentwicklung (AMD)
HPTLC-Platten, Konzentrierungszone
HPTLC-Platten mit Konzentrierungszone zum einfachen Auftragen großer Mengen verdünnter Proben. Schnelle und einfache Probenapplikation. Inklusive einer Aufreinigungs- und Konzentrationsphase.
GLP-Platten
Laserkodierte GLP-Platten mit individueller Artikel-, Chargen- und Plattenummer. Basierend auf dem bewährten Kieselgel 60 von Merck verhalten sich die GLP-Platten genauso wie die entsprechenden TLC- oder HPTLC-Platten.
HPTLC concentrating zone plates that allow easy application of large volumes of diluted samples.