HPTLC-Platten mit sphärischen Partikeln, LiChrospher®
Lieferant: Merck
1.05586.0001 1.05646.0001 1.15445.0001
1.05586.0001EA 569 EUR
1.05586.0001 1.05646.0001 1.15445.0001
HPTLC-Platten mit sphärischen Partikeln, LiChrospher®
TLC-Platten
HPTLC LiChrospher®-Platten basieren auf kugelförmigem Silica 60 mit einer Partikelgröße von 7 µm und einer engen Partikelgrößenverteilung, die den in der HPLC verwendeten Phasen ähnelt. LiChrospher® HPTLC-Platten besitzen eine Selektivität, die mit entsprechenden HPTLC-Platten vergleichbar ist, jedoch sind Plattenhöhe und Trennzahlen weiter verbessert, was zu kürzeren Analysezeiten führt.
  • Um 20% reduzierte Laufzeiten
  • Sehr kompakte Spots oder Banden
  • Niedrigere Detektionsgrenzwerte und bessere Auflösung
LiChrospher® HPTLC-Platten eignen sich besonders für die Trennung hochkomplexer Proben mit niedriger Konzentration, wie z. B.:
Spurenanalyse von Pestizidmischungen
Analyse pharmazeutischer Verbindungen