Pipetten-Spülsysteme
Lieferant: KARTELL
215 217 218 219 221 222
149-1111EA 461 EUR
149-1111 149-1110 149-1122 149-1131 149-1121 149-1130
Pipetten-Spülsysteme
Pipetten Pipetten-Spülsysteme
Diese Spülsysteme für Pipetten mit einer Länge bis zu 600 mm und Mohr-Büretten sind ideal für eine schonende und effiziente Reinigung. Das komplette System besteht aus einem Spülgerät, einem Pipettenbehälter und einem Pipettenkorb.
  • Hitzebeständig bis +105 °C
  • Gute chemische Beständigkeit
  • Entleerungssiphon erlaubt einen ständigen Wasseraustausch
  • Weicher Korbboden aus elastischem PE verhindert die Gefahr eines Bruchs der Pipetten
  • Korbeinsatz ist mit einem höhenverstellbaren Ring versehen, um die Pipetten während der Herausnahme aus dem Spülgerät in Gruppen zusammenzuhalten
Bestellinformation: Alle Komponenten müssen separat bestellt werden.