Messpipetten, BLAUBRAND®, Typ 2, Klasse AS, völliger Ablauf
Lieferant: Brand
27816 27817 27818 27819 27820 27821 27822 27823 27824 27825 27826 27827 27828 27829
612-3151EA 9.8 EUR
612-3151 612-3152 612-3153 612-3154 612-3156 612-3157 612-3158 612-3159 612-3161 612-3162 612-3663 612-3664 612-3666 612-4758
Messpipetten, BLAUBRAND®, Typ 2, Klasse AS, völliger Ablauf
Pipetten Messpipetten
AR-Glas®.
  • Kalibriert für höchste Präzision (TD, Ex); Typ 2: Nennvolumen oben
  • Graduierung und Beschriftung in kontrastreicher blauer Emailfarbe
  • Wartezeit 5 Sekunden
  • Inkl. einem Chargenzertifikat
  • Auf Anfrage auch mit einem Einzelzertifikat, USP-Einzelzertifikat oder DAkkS-Kalibrierzertifikat erhältlich
DIN EN ISO 835
Länge: 360 mm ±10 mm, außer für 25/50-ml-Pipetten: 450 mm ±10 mm
Zertifizierungen: DIN EN ISO 835. DE-M gekennzeichnet.
Bitte beachten * Mit Wattestopfende
** In Ergänzung zur ISO
*** In Ergänzung zur ISO, nicht DE-M gekennzeichnet