Messpipetten, Typ 3, Klasse B, völliger Ablauf
Lieferant: HIRSCHMANN
1030133 1030141
612-1022EA 7.7 EUR
612-1022 612-1024
Messpipetten, Typ 3, Klasse B, völliger Ablauf
Pipetten Messpipetten
AR-Glas®
  • Justiert auf 'Ex', Strichteilung
  • Ringmarken und Beschriftung mit Silberdiffusionsfarbe dauerhaft braun graduiert, nullpunkt oben, bis Spitze geteilt
  • Mit Wattenstopfende
DIN EN ISO 835
Länge: 360 mm ±5 mm
Zertifizierungen: DIN EN ISO 835