Dichtringe für Kegelschliffe
Lieferant: GLINDEMANN
K5 K7 K10 K12 K14 K19 K24 K29 K34 K45 K60 K70
201-6250EA 56.1 EUR
201-6250 201-6251 201-6252 201-6253 201-6256 201-6258 201-6260 201-6262 201-6263 201-6264 201-6265 201-6266
Dichtringe für Kegelschliffe
Versiegeln Dichtringe
PTFE, weiß.
  • Hochvakuum- und chemikaliendichte Dichtungen, ohne Schmiermittel
  • Bei Temperaturen bis zu 300 °C verwendbar
  • Mit allen Schliffklammern verwendbar
Diese elastischen Dichtringe haften am Kegelschliff ohne Nut und dichten den Schliff ähnlich wie ein Schraubverschluss ab.