Mopps, LoopMop™
Lieferant: MICRONOVA
MZLM5-12 MZLM5-12IR
129-0241EA 61.1 EUR
129-0241 MICRMZLM5-12IR
Mopps, LoopMop™
Mopps
Mopp aus Polyestergewebe um Desinfektionsmittel in pharmazeutischen, aseptischen Produktionsbereichen und bei medizin-technischen Anwendungen aufzutragen. Der Mopp ist saugstark genug, um ein trockenes Endergebnis zu erhalten. Dabei hinterlässt er eine ausreichende Restfeuchte für Desinfektionsmittel, die längere Abtrocknungszeit erfordern. Der Mopp kann direkt mit einem Stiel aus Fiberglas/Polypropylen verwendet oder mittels Adapter mit einem Universalstiel verbunden werden.
  • Wasch- und autoklavierbar
  • Fusselarm
  • Keine unbearbeiteten Kanten
Bestellinformation: Alle Komponenten müssen separat bestellt werden.