Verschlussmatten für 96-er DeepWell™ Platten, Nunc™
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
276000 276002 276003 276005 276011
732-2668EA 178 EUR
732-2668 732-2669 732-2670 732-2672 732-2673
Verschlussmatten für 96-er DeepWell™ Platten, Nunc™
Versiegelungen und Dichtungen Mikrotiterplatten-Dichtungen
Aus thermoplastischem Elastomer (TPE), außer der Silikon-Verschlussmatte mit Vorstanzung. Zum Abdichten von 96-Well Platten, insbesondere 96-DeepWell™ Platten mit 1,3 und 2,0 ml. Die TPE-Verschlussmatten sind beständig gegen DMSO, Ethanol und Methanol. Die Silikon-Verschlussmatte ist lösungsmittelbeständig, aber nicht für 100-prozentiges DMSO geeignet.
  • Geeignet für Platten, die zur Lagerung von Chemikalien und Verbindungen verwendet werden
  • Sorgt für eine wirksame Abdichtung bei minimaler Auswölbung in jede Vertiefung
  • Durchstechbar und selbstverschließend
  • Verwendbar bei niedrigen Temperaturen bis −80 °C (außer Silikonmatte bis −20 °C)