Platten, Nunc™ OmniTrays
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
242811 264728
734-0490EA 279 EUR
734-0490 732-2735
Platten, Nunc™ OmniTrays
Mikrotiterplatten HTS-Mikrotiterplatten
PS, steril, mit Deckel. Diese für Screening-Bibliotheken und DNA-Hybridisierungsmethoden tauglichen 90 ml-Schalen eignen sich auch für Standard-Petrischalen-Techniken sowie für Bakterienkulturen.
  • Mit Robotersystemen kompatibel
  • Robustes Wanddesign erleichtert Handhabung und Stapelung
  • Kältetauglich bis −20 °C
Außenabmessungen: 128×86 mm
Empfohlenes Arbeitsvolumen: 35 ml
Recommended working volume: 35 ml