384-Well-Mikroplatten
Lieferant: Greiner Bio-One
781201_100 781209_100 781280_100 781207_100 784201_100 784209_100 784261_100
736-0150EA 755 EUR
736-0150 738-0064 736-0152 738-0500 738-0507 738-0509 GREI784261_100
384-Well-Mikroplatten
Mikrotiterplatten HTS-Mikrotiterplatten
PP, ohne Deckel.
  • Hohe Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit (−196 bis +121 °C)
  • Standard-Platten, erhältlich mit flachem oder V-förmigem Well-Profil
  • Deep Well Small Volume™ Mikroplatten verfügen über eine quadratische, konische Wellform mit flachen Wellböden, die präzises Pipettieren gewährleisten und so das Totvolumen verringern
  • Erhältlich in natur, schwarz oder weiß