384-Well Mikrotiterplatten
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
95040000 8755
735-0577EA 341 EUR
735-0577 735-0255
384-Well Mikrotiterplatten
Mikrotiterplatten HTS-Mikrotiterplatten
Diese 384-Well Mikrotiterplatten eignen sich hervorragend für Screening-Anwendungen mit hohem Durchsatz. Sie ermöglichen die Miniaturisierung von Assays und vielen anderen Applikationen wie z. B. die Handhabung voluminöser DNA-Bibliotheken und Festphasen-Bindungsassays. Das Sortiment umfasst transparente Mikrotiterplatten für kolorimetrische Anwendungen, weiße Platten für luminometrische/fluorometrische Anwendungen und schwarze Mikrotiterplatten für fluorometrische Anwendungen. Alle Wells mit flachem Boden besitzen Standardgröße; sie sind in zwei Designs lieferbar: Das erste verfügt über quadratische Wells mit abgerundeten Ecken für ein erhöhtes Well-Volumen. Es besitzt die Standardhöhe für Mikrotiterplatten und ein gesamtes Well-Volumen von 120 µl. Das zweite Design besteht aus runden Wells mit niedrigem Profil bei einem gesamten Well-Volumen von 70 µl.
  • Wells mit flachem Boden für optimale optische Eigenschaften
  • Mit automatischen Handling-Systemen kompatibles Standardformat
  • Wahlweise in abgerundeter quadratischer oder runder Well-Form