Mikrotiterplatten, 96-Well, Sterilin®
Lieferant: Sterilin
612U96 612V96 612F96 611U96 611V96 611F96
634-0010EA 272 EUR
634-0010 734-0483 734-0482 634-0008 634-0009 734-0481
Mikrotiterplatten, 96-Well, Sterilin®
Mikrotiterplatten HTS-Mikrotiterplatten
PS, unbehandelt. Verwendet für Serologie und Mikrobiologie. Kompatibel mit automatisierten Plattenlesern und -waschern.
  • Geeignet für den Einsatz bei einer Wellenlänge von 340 nm
  • Kondensationsringe am Deckel (separat erhältlich) zusammen mit erhöhten Vertiefungsrändern am Boden tragen dazu bei, das Kontaminationsrisiko durch umgebende Vertiefungen zu minimieren
  • Mattierte Beschriftungsfläche an der Stirnwand, Orientierungsecken und alphanumerische Beschriftung sorgen für eine einfache Probenidentifikation
  • Das Design der hängenden Vertiefungen gewährleistet eine gleichmäßige Temperaturverteilung um jede Vertiefung herum
Zertifizierungen: CE-Kennzeichnung gemäß der European Directive 98/72/EC.