96 MicroWell™ Platten, Nunc™
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
249662 256510 260836 260844 260860 260887 260895 262162 268200 269620 269787 277143 249952 249570 268152 249940 249935 243656 266120
732-2702EA 123 EUR
732-2702 732-2715 732-2717 732-2718 732-2719 732-2720 732-2721 732-2725 738-0147 732-2746 732-2747 734-0491 732-0812 732-0191 732-2744 738-1004 738-1003 734-2611 738-0196
96 MicroWell™ Platten, Nunc™
Mikrotiterplatten HTS-Mikrotiterplatten
PS, klar, unbehandelt. Vielfältig einsetzbar, z. B. für Antibiotika-Screenings, serologische Tests; Lagerung sowie Screening von Verbindungen und DNA-Bibliotheken.
  • Erhöhte Ränder um die Wells und passende Kondensationsringe im Deckel verhindern Kreuzkontamination und Verdampfung
  • Optimiert für Robotersysteme, automatische Lesegeräte und Flüssigkeitshandhabungssysteme
  • Flacher Boden eignet sich ideal für mikroskopische und optische Messungen
  • Konische Well-Form für maximale Probenwiederfindungsrate
  • Ausführung mit Barcode ist ebenfalls lieferbar