Weiße Mikrotiterplatten für Lumineszenz-Anwendungen
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
7566 7567 7571 7572
735-0523EA 225 EUR
735-0523 735-0524 735-0525 735-0526
Weiße Mikrotiterplatten für Lumineszenz-Anwendungen
Mikrotiterplatten Immunologie-Mikrotiterplatten
Microlite™ Mikroplatten sind dicht pigmentiert, um Übersprechen zu minimieren und eine hohe Reflektivität zu gewährleisten. Diese Eigenschaften sind ideal für intensive Lumineszenzreaktionen, bei denen die Lichtleitung ein Problem darstellen kann, oder für minimale Lumineszenztests, bei denen selbst eine winzige Lichtmenge die Ergebnisse beeinträchtigen könnte.
  • Die Microlite™+Oberfläche zeichnet sich durch minimalen „Cross-Talk“ und extra-starke Reflexion aus
  • Wahlweise im Format 96-Well oder als Streifenplatte
  • Wells mit flachem Boden für optimale optische Eigenschaften
Microlite™ 1+ ist das ideale Gefäß für Lumineszenzreaktionen mit geringem Signal und bietet eine mittlere Bindung mit erweitertem Dynamikbereich, extra hoher Reflektivität und minimalem Übersprechen.
Microlite™ 2+ ist eine bestrahlte, hochbindende Oberfläche mit erweitertem Dynamikbereich, extra hoher Reflektivität und minimalem Übersprechen für Lumineszenzreaktionen mit geringem Signal.