96-Well- und 384-Well-Platten mit optischem Boden, Nunc™
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
142761 142762 242763 242764 265301 265302 240074 164586 265300
734-2031EA 686 EUR
734-2031 734-2032 734-2180 734-2181 732-2741 732-2742 734-2178 734-2086 732-2740
96-Well- und 384-Well-Platten mit optischem Boden, Nunc™
Mikrotiterplatten HTS-Mikrotiterplatten
Obere PS-Struktur mit PS-Folie oder mit 1,5mm starker Deckglasplatte. Diese speziell für Fluoreszenz- und Lumineszenz-Untersuchungen entwickelten Platten besitzen eine weiße oder schwarze obere Struktur mit transparentem Boden. Sie können von unten, von oben oder von beiden Seiten gelesen werden.
  • Kompatibel mit automatischen Handlingsystemen
  • Alphanumerisches Well-Orientierungssystem
  • Optimiert für Szintillationsmessungen
  • Der nur schwach fluoreszierende Hintergrund gewährleistet genaue Ergebnisse durch ein höheres Signal-Rausch-Verhältnis