Messzylinder, niedrige Form, Klasse B, Borosilikatglas
Lieferant: Kavalier
432341544 632432341123 632432341338 632432341125 432341443
612-3800EA 133 EUR
612-3800 612-3778 612-3798 612-3779 612-3799
Messzylinder, niedrige Form, Klasse B, Borosilikatglas
Zylinder Messzylinder
Borosilikatglas, niedrige Form, Klasse B.
  • Sechskantfuß
  • Weiße Gradeinteilung
Zertifizierungen: ISO 4788, DIN 12 680-1
Zubehörinformationen:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Verpackung:
Bitte beachten