Messzylinder
Lieferant: KARTELL
814 815 816 817 820 821 822 823
612-4722EA 7.3 EUR
612-4722 612-4724 612-4726 612-4728 612-4730 612-4732 612-4734 612-4736
Messzylinder
Zylinder Messzylinder
PP, transparent, niedrige Form.
  • Mit rundem Fuß und Ausguss
  • Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
  • Dauerhafte, erhabene Graduierung