Messzylinder, niedrige Form, Klasse B, Borosilikatglas
Lieferant: HIRSCHMANN
2400194 2400160 2400170 2400175 2400180 2400186 2400190 2400193
612-3103EA 102 EUR
612-3103 612-1532 612-1533 612-1534 612-1535 612-1536 612-1537 612-1538
Messzylinder, niedrige Form, Klasse B, Borosilikatglas
Zylinder Messzylinder
DURAN®, Borosilikatglas, niedrige Form, Klasse B.
  • Auf Einguss justiert (In)
  • Sechskantfuß mit Ausguss
  • Markierungen und Beschriftungen in Braun, kurze Teilstriche
DIN EN ISO 4788
Zertifizierungen:
Zubehörinformationen:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Verpackung:
Bitte beachten