Messzylinder
Lieferant: VITLAB
652081 653081 646081 651081 647081 648081 649081 650081
612-4314EA 21.7 EUR
612-4314 612-4316 612-4302 612-4312 612-3787 612-3788 612-3789 612-3790
Messzylinder
Zylinder Messzylinder
PP, transparent, hohe Form, autoklavierbar, Klasse B.
  • Justiert auf „ln“
  • Sechskantfuß, mit Ausguss
  • Erhabene blaue Skala und Ringmarken an den Hauptpunkten
Zertifizierungen: DIN 12681 / ISO 6706