Messzylinder
Lieferant: KARTELL
2566 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2567
612-4066EA 41.7 EUR
612-4066 612-4060 612-4061 612-4062 612-4063 612-4064 612-4065 612-4067
Messzylinder
Zylinder Messzylinder
PP, durchscheinend, hohe Form.
  • Mit Ausguss, Sechskantfuß und blauer Graduierung
  • Autoklavierbar bei +121 °C, beim kontinuierlichen Einsatz temperaturbeständig bis +100 °C
ISO 6706, BS 5404 Part 2
Zertifizierungen: ISO 6706, BS 5404 Teil 2