Messzylinder, Nalgene®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
3662-0010 3662-0025 3662-0050 3662-0100 3662-0250 3662-0500 3662-1000 3662-2000 3662-4000
612-4020EA 19.3 EUR
612-4020 612-4021 612-4022 612-4023 612-4024 612-4025 612-4026 612-4027 612-4028
Messzylinder, Nalgene®
Zylinder Messzylinder
PPCO, durchscheinend, hohe Form, Klasse B.
  • Erhöhte Standfestigkeit durch großen Sechskantfuß
  • Breiter Ausguss und erhabene, blaue Skalierung
  • Chemische Sterilisation ohne Beeinträchtigung der Genauigkeit möglich
ISO 6706, CFR21
Zertifizierungen: ISO 6706, CFR21