Messzylinder
Lieferant: HIRSCHMANN
2210194 2210154 2210160 2210170 2210175 2210180 2210186 2210190 2210193
612-1395EA 133 EUR
612-1395 612-1385 612-1386 612-1387 612-1388 612-1389 612-1390 612-1391 612-1392
Messzylinder
Zylinder Messzylinder
DURAN® Borosilikatglas 3.3, hohe Form, Klasse A.
  • Justiert auf "In", Konformitätsbescheinigt (DE-M gekennzeichnet) mit datierter Chargenkennung; Entsprechendes Chargen-Kablibibrierzertifikat im Internet unter www,hirschmann.de kostenlos erhältlich
  • Sechskantfuß, mit Ausguss
  • Hauptpunkte-Ringteilung, braune Graduierung
DIN EN ISO 4788
Zertifizierungen: DIN EN ISO 4788