Messzylinder, mit Schellbachstreifen
Lieferant: HIRSCHMANN
2220154 2220160 2220170 2220175 2220180 2220186 2220190 2220193 2220194
612-3046EA 20.2 EUR
612-3046 612-3047 612-3048 612-3049 612-3050 612-3051 612-3052 612-3053 612-3054
Messzylinder, mit Schellbachstreifen
Zylinder Messzylinder
DURAN® Borosilikatglas 3.3, hohe Form, Klasse A.
  • Justiert auf "ln“, Konformitätsbescheinigt (DE-M gekennzeichnet), mit datierter Chargenkennung; entsprechendes Chargen-Kablibibrierzertifikat im Internet unter www,hirschmann.de kostenlos erhältlich
  • Mit Ausguss und Sechskantfuß
  • Hauptpunkte-Ringteilung, kontrastreich blau graduiert
DIN EN ISO 4788
Zertifizierungen: DIN EN ISO 4788