Messzylinder
Lieferant: HIRSCHMANN
2260160 2260170 2260175 2260180 2260186 2260190 2260193
612-3073EA 10 EUR
612-3073 612-3074 612-3075 612-3076 612-3077 612-3078 612-3079
Messzylinder
Zylinder Messzylinder
DURAN® Borosilikatglas 3.3, hohe Form, Klasse B.
  • Justiert auf 'In'
  • Standfuß und Schutzkragen aus HDPE, mit Ausguss
  • Hauptpunkte-Ringteilung, kontrastreich blau graduiert
DIN EN ISO 4788
Zertifizierungen: DIN EN ISO 4788