Messzylinder, Nalgene®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
3663-0010 3663-0025 3663-0050 3663-0100 3663-0250 3663-0500 3663-1000 3663-2000 3663-4000
612-4010EA 20.3 EUR
612-4010 612-4011 612-4012 612-4013 612-4014 612-4015 612-4016 612-4017 612-4018
Messzylinder, Nalgene®
Zylinder Messzylinder
PMP glasklar, hohe Form, autoklavierbar, Klasse B.
  • Justiert auf „ln“ und „Ex“ bei 20 °C, nicht benetzbar
  • Sechskantfuß aus blauem PP, stabiler, großer Ausguss, nahezu unzerbrechlich
  • Erhabene Graduierung
ASTM Class B E1272 and ISO 6706
Zertifizierungen: ASTM Klasse B, E1272 und ISO 6706