Vollmasken, 6000, 3M
Lieferant: 3M
6700S 6800M 6900L
113-0244EA 266 EUR
113-0244 111-0206 111-0207
Vollmasken, 6000, 3M
Atemschutzmasken Mehrweg-Atemschutzmasken Vollmasken
Leichte Vollmasken für maximalen Tragekomfort. Aus weichem hypoallergenem Material und mit einem zentralen Ventil zum ausatmen.
  • Für den Einsatz mit Bajonett-Filtern der Serien 6000/2000
  • Große, mit Kratzschutz beschichtete Scheibe sorgt für ausgezeichnete Sicht mit großem Sichtfeld
  • Cool Flow® Ausatemventil erleichtert das Atmen und trägt zur Reduzierung von Hitze und Feuchtigkeit im Gesichtsbereich bei
  • Wartungsarme Atemschutzmaske: Kann häufig demontiert, gereinigt und wiederverwendet werden
  • Ersatzteile nicht erforderlich, ausgenommen Filter und Kartuschen
Gewicht: 400 g
EN 136
Weight: 400 g
Zertifizierungen: EN 136
Bestellinformation: Lieferung ohne Filter, diese werden separat verkauft.