Wiederverwendbare Halbmasken, Valuair
Lieferant: HONEYWELL SAFETY
1001575 1001573 1001574 1001576
111-3525EA 56.2 EUR
111-3525 111-3520 111-3524 111-1348
Wiederverwendbare Halbmasken, Valuair
Atemschutzmasken Mehrweg-Atemschutzmasken Halbmasken
Wiederverwendbare Halbmasken.
Economy: Silikonfreie Halbmasken mit einer Textur, die Komfort und außergewöhnliche Undurchlässigkeit zum Schutz des Gesichts vereint.
Premier: Halbmaske aus weichem Silikon für große Flexibilität, besten Tragekomfort und Widerstandsfähigkeit; Schweißöffnung zur Vermeidung von Hautreizungen und einfache Befestigungsmöglichkeit.
  • Verbesserte Sicht durch Doppelfiltersystem
  • Einfache und sichere Montage der Filter durch „Click-Fit“-Mechanismus
Filteranschluss: Doppelbajonett
Economy 109 g; Premier: 140 g
Filteranschluss: Doppelbajonett
Gewicht: 109 g (Größe M)
Zertifizierungen: EN 140
Bestellinformation: Valuair half masks are designed for use with the Sperian range of filter cartridges (111-3540, 111-3528, 111-3529, 111-3530, 111-0247).