Gewebehomogenisatoren nach Tenbroeck
Lieferant: DWK Life Sciences
357422 357424 357426 357421 357428
432-1276EA 308 EUR
432-1276 432-1277 432-5000 432-1275 432-5001
Gewebehomogenisatoren nach Tenbroeck
Homogenisatoren Gewebehomogenisatoren
Borosilikatglas. Gewebehomogenisator mit auswechselbaren Pistillen. Besonders geeignet  für Gewebe und zähe Organmaterialien.
  • Der Hohlraum in den Pistillen kann mit Trockeneis zur Kühlung gefüllt werden
  • Das Homogenisator-Gefäß verfügt über ein großes Reservoir und einen Ausguss
  • Toleranz zwischen Pistille und Gefäß 0,1 bis 0,15 mm
Ähnlich wie Potter-Elvehjem-Ganzglastyp, aber Mikrogröße für extrem genaues Arbeiten.
Zertifizierungen: Ähnlich wie Potter-Elvehjem-Ganzglastyp, aber Mikrogröße für extrem genaues Arbeiten.